About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H26O4
CAS Number:
分子量:
294.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
儲存條件
protect from light
under inert gas
溶解度
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChI 密鑰
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
[6]-姜酚与细胞凋亡、细胞周期调节、细胞毒性活性和血管生成抑制有关。它防止血清素释放和血小板聚集。姜酚具有免疫调节、抗凋亡、抗高血糖、降血脂和止吐药的特性。
應用
[6]-姜酚已用于:
  • 研究其对瞬时受体电位(TRP)通道的影响
  • 研究其对非酒精性脂肪性肝炎实验模型的影响
  • 确定其对微粒体前列腺素E2合酶1 (mPGES-1)、糖原合酶激酶3β (GSK-3β)和A549细胞株中β-连环蛋白通路的影响
  • 分析6-姜稀酚(6-SG)对db/db小鼠糖尿病肾病(DN)的影响
生化/生理作用
存在于生姜 (Zingiber officinale) 中的具有抗氧化活性的生物活性化合物,可用作抗炎剂和抗肿瘤剂。6-姜酚通过巨噬细胞下调促炎细胞因子的释放。已证明它可通过阻断经佛波酯刺激的小鼠皮肤中 p38 MAP 激酶和 NF-κB 的活化来抑制 COX-2 的表达。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)