Merck
G1421
Sigma-Aldrich
GW405833 盐酸盐
≥98% (HPLC), solid
别名:
1-(2,3-二氯苯甲酰基)-5-甲氧基-2-甲基-(3-(吗啉-4-基)乙基)-1H-吲哚 盐酸盐, 242 盐酸盐, L-768, L-768242 盐酸盐, L768242 盐酸盐, ML-SI1盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H24Cl2N2O3 · HCl
CAS Number:
分子量:
483.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
儲存條件
desiccated
顏色
white to pink
溶解度
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble <2 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.COc1ccc2n(c(C)c(CCN3CCOCC3)c2c1)C(=O)c4cccc(Cl)c4Cl
InChI
1S/C23H24Cl2N2O3.ClH/c1-15-17(8-9-26-10-12-30-13-11-26)19-14-16(29-2)6-7-21(19)27(15)23(28)18-4-3-5-20(24)22(18)25;/h3-7,14H,8-13H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
JIQYDHDVNNFPMU-UHFFFAOYSA-N
應用
GW405833盐酸盐被用作溶酶体瞬时受体电位粘脂素1 (TRPML1)特异性抑制剂,以验证TRPML1是否介导神经元中tau蛋白的释放,并验证其是否介导溶酶体tau蛋白的释放。也用作TRPML通道阻断剂,以研究粘脂素瞬时受体电位阳离子通道3 (MCOLN3/TRPML3)功能和运输对海拉细胞自噬的影响。
生化/生理作用
GW405833是一种选择性的大麻素CB2受体激动剂;止痛药。 GW405833可以高亲和力结合人和大鼠CB2受体(Ki′s 3.9和3.6 nM);充当部分激动剂(与完全激动剂CP55,940相比,对福司可林刺激的cAMP形成的抑制率为50%)。GW405833在炎性、神经性和切口疼痛的大鼠模型中具有有效的镇痛作用;缺乏CB1激动剂常见的CNS效应。
GW405833盐酸盐,又称ML-SI1,是一种细胞可渗透溶酶体瞬时受体电位阳离子通道、粘脂素亚家族(TRPML)阻断剂。
选择性大麻素CB2受体激动剂;止痛药。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的大麻素受体页有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)