About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O7
CAS Number:
分子量:
194.14
Beilstein:
1727083
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 35 to 37°, c = 6% (w/v) in H2O (equilibrium value)
技術
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white to off-white
mp
159-161 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
InChI 密鑰
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
葡糖醛酸是木聚糖(植物细胞壁中的半纤维素)骨架的组分之一。
應用
D-葡糖醛酸以用于:
  • 体外 人体消化模型中
  • 作为纤维状纤维素粉末使用,以实验白蚁的喂养偏好进行测试
  • 作为量化尿样中葡萄糖醛酸的标准品
生化/生理作用
在人体中,葡萄糖醛酸与甾体化合物和药物的缀合是II期代谢反应中的重要步骤。其会影响化合物的生物转化过程。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)