About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
CAS Number:
分子量:
692.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.76
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
G 418 二硫酸盐 溶液, 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
Micromonospora echinospora
品質等級
無菌
0.1 μm filtered
產品線
BioReagent
形狀
solution
效力
50-60 mg per mL
分子量
692.7
包裝
pkg of 10 and 100 mL
濃度
50 mg/mL in H2O
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
colorless
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear
抗生素活性譜
parasites
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI 密鑰
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化学结构:氨基糖苷类
應用
G418二硫酸盐是一种氨基糖苷类抗生素,其结构与庆大霉素相似,用于选择和维持原核和真核细胞。不同细胞系具有不同的筛选和维持最佳浓度。 细菌和藻类最多需要5 μg/mL而动物细胞则可能需要300-500 μg/mL。
生化/生理作用
作用机制:G418可通过抑制70S和80S核糖体的合成来阻止多肽合成和蛋白质延伸。
抗菌谱:G418可选择经iNOS启动子构建体和新霉素抗性基因稳定转染的细胞,并显示出对原生动物和蠕虫的活性。
注意
该产品在2-8°C下可稳定储存两年。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)