About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20O4
CAS Number:
分子量:
324.37
Beilstein:
7141956
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
光甘草定, ≥98% (HPLC), powder
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
光甘草定已被用于:
  • 分析其在健康志愿者血浆中的转甲状腺素蛋白(TTR)稳定作用
  • 作为质子核磁共振(1H NMR)中的标准品用于通过多光谱和分子对接(multi-spectroscopic and molecular docking )技术研究光甘草定和人血清球蛋白的相互作用
  • 研究其对核苷酸结合寡聚化结构域样受体Pyrin域蛋白3(NLRP3)炎症小体活化的作用
生化/生理作用
光甘草定是glavonoid 的主要成分,也称为来源于甘草的黄酮油,是用于传统医学和草药的天然增补剂。
光甘草定是一种可生物利用的异黄烷,是从甘草(洋甘草 )根部提取物分离而来。据报道光甘草定具有多种生物活性,包括强抗氧化活性、 抗 LDL 氧化活性、抗-幽门螺旋杆菌性质、类雌激素活性和自由基清除活性。 它也可以抑制血清素再摄取、黑素生成、发炎和细胞色素P450、3A4、2B6和2C9。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)