蒸汽壓力
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質等級
化驗
29.0-32.0% (titration)
形狀
liquid
儲存期限
~2 yr
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
30 % (w/w) in H2O
技術
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
密度
1.110 g/cm3
適合性
suitable for DNA precipitation
應用
general analytical
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI 密鑰
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 处理鼻上皮细胞,用于H2O2敏感性测定
- 处理人永生化角质形成细胞系(HaCaT)和人黑色素瘤细胞系(GLL19)以诱导衰老
- 孵育脑切片,进行溴脱氧尿苷 (BrdU)/NeuN染色
- 细胞增殖测定,孵育体外实验所用的神经干细胞(NE-4C)
生化/生理作用
特點和優勢
其他說明
免責聲明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
实验方案
This procedure may be used for all Catalase products.
过氧化氢酶催化过氧化氢生成水和氧气。该实验方案使用分光光度法测定过氧化氢酶活性。
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.