Merck
H1758
盐酸
36.5-38.0%, BioReagent, Molecular Biology
别名:
HCL, Hydrogen Chloride Solution, Muriatic Acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
HCl
化学文摘社编号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
Molecular Biology
品質等級
蒸汽密度
1.3 (vs air)
蒸汽壓力
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
產品線
BioReagent
化驗
36.5-38.0%
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life,expiry date on the label
濃度
30-50%
顏色
light yellow
pH值
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble
密度
1.18 g/mL at 20 °C
正離子痕跡
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
適合性
suitable for molecular biology
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
盐酸已用于:
  • 溶解甲瓒晶体
  • 在各种缓冲液中调节 pH
  • 制备芦竹提取物
盐酸已用于:
  • 细胞活力测定
  • DNA 变性
  • 在蔗糖水解实验中调节 pH
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemical reaction monitoring via the light focusing in optofluidic waveguides.
Zhao HT, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 280(4), 16-23 (2019)
Multi-layered, membrane-integrated microfluidics based on replica molding of a thiol-ene epoxy thermoset for organ-on-a-chip applications.
Sticker D, et al.
Lab on a chip, 15(24), 4542-4554 (2015)
Registration and Alignment Between in vivo Functional and Cytoarchitectonic Maps of Mouse Visual Cortex
Zhuang J, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
Growth-suppressing and algicidal properties of an extract from Arundo donax, an invasive riparian plant, against Prymnesium parvum, an invasive harmful alga
Patino R, et al.
Harmful Algae, 71, 1-9 (2018)
Highly synchronized expression of lineage-specific genes during in vitro hepatic differentiation of human pluripotent stem cell lines
Ghosheh N, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
商品
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
实验方案
This procedure may be used for all Catalase products.
This procedure may be used for all Ficin products.
过氧化氢酶催化过氧化氢生成水和氧气。该实验方案使用分光光度法测定过氧化氢酶活性。
相关内容
Product Information Sheet