H3375
HEPES
≥99.5% (titration)
别名:
4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
选择尺寸
关于此项目
品質等級
化驗
≥99.5% (titration)
形狀
crystalline powder
儲存條件
dry at room temperature
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white
pH值
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解度
water: 500 mg/mL, clear, colorless
適合性
suitable for component for culture media
suitable for enzyme extraction
應用
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HEPES 广泛应用于细胞培养,尽管细胞呼吸产生的二氧化碳浓度波动,但 HEPES 在维持生理 pH 值方面表现出色,这一特征在碳酸氢盐缓冲液中并不突出。它可以作为两性分离剂,在等电聚焦中产生 pH 梯度,与含有较少取代胺的缓冲液(如 Tris)相比,它对 DNA-限制性内切酶反应的干扰更小。除了这些应用之外,HEPES 还可以应用于各种生物和生化研究,包括免疫沉淀、细胞裂解和活细胞成像。通用性使其成为各种研究应用中不可或缺的工具。
應用
- 作为Danieau培养基中的一种成分,用于防止斑马鱼胚胎原肠胚形成后的黑色素形成
- 作为Hank溶液中的一个组分用于铁的降解检测
- 作为HEPES培养基中的一个组分用于细胞培养物的质粒转染
- 与RPMI-1640、L-谷氨酰胺、FBS、丙酮酸钠和β-巯基乙醇用于大鼠胰岛瘤细胞的培养
- 作为TCM199培养基中的一种补充剂用于核转移研究所需的新鲜卵母细胞洗涤
特點和優勢
- 生化和生物学研究的高纯度产品
- 适用于细胞培养基
- 25°C 时,极易溶于水,pH 值范围为 6.8 - 8.2,pKa 为 7.5
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
相关内容
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
HEPES Specification Comparison