一般說明
血凝素(HA)是一种存在于流感病毒膜中的糖蛋白。HA以三聚体形式存在,且膜顶端的每个单体均具有受体结合位点。HA糖基化事件发生在内质网中。具有HA受体结合位点的头部区域易变异。该小鼠单克隆抗-HA,HA-7克隆可识别人流感病毒血凝素(HA),即HA标签。该产品可与表达在融合蛋白的氨端或羧端的HA标签融合蛋白具有反应性。
特異性
该抗体可识别HA-标签蛋白的天然和还原变性形式,并且可与 大肠杆菌 或哺乳动物表达的N-末端或C-末端HA-标签融合蛋白发生反应。
免疫原
与人流感病毒血凝素(HA)片段相对应的合成肽,称为HA-标签,与KLH结合
應用
小鼠源抗HA单克隆抗体已用于:
- 免疫印迹
- 免疫细胞化学
- 免疫沉淀
生化/生理作用
血凝素(HA)可与酸结合,是引发病毒感染的必要条件。因此,它也是产生疫苗的关键靶标。HA是引起体液免疫反应的主要抗原。疫苗开发需要产生对易变异头部和保守茎区域特异具有特异性的抗体。抗茎和抗头抗体均可激发流感疾病的保护功能。
外觀
含有1% BSA及15 mM叠氮化钠作为保存剂的pH 7.4 0.01 M磷酸盐缓冲液中的溶液。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)