About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
liquid
品質等級
存貨情形
not available in Japan
儲存溫度
2-8°C
一般說明
油乳剂疫苗是否有效,很大程度上取决于乳液的形式和稳定性。 TiterMax Classic 是一种含水量高达 90% 的水包油配方,是许多实验方案中使用的强效佐剂。TiterMax Classic 佐剂含有三种基本成分:嵌段共聚物、CRL89-41、角鲨烯(可代谢油)和独特的微粒稳定剂。乳液粘度较低,适合通过小针注射。
應用
TiterMax® Classic Adjuvant已被用于提高兔抗原特异性多克隆IgG 的产量。
对于小鼠,推荐在皮下或肌肉部位各注射 4 针,每次10 微升。给小鼠注射 TiterMax®,然后分离 CD4T 细胞,用于表位作图mapping,并测试针对奈瑟氏球菌属物种的疫苗。
生化/生理作用
TiterMax Classic 特别配制含角鲨烯,可生产稳定的油包水乳液,含水量高达 90%。乳化 TiterMax Classic 比乳化 Freund 佐剂要容易得多。得到的乳液粘度较低,因此更容易通过小针注射。
法律資訊
TiterMax is a registered trademark of TiterMax USA, Inc
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)