About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15COOCH3
CAS Number:
分子量:
284.48
Beilstein:
1782681
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥99%
形狀
powder or solid
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
官能基
ester
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI 密鑰
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
十七烷酸甲酯已用作:
  • 脂肪氧合酶测定的底物
  • 角鲨烯、脂肪酸(FA)和脂类的定量内标
  • 精确分离不同脂肪酸甲酯的参考标准
其他說明
产品因静电附着,可能需要溶解材料才能完全从瓶中回收。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)