Merck
H6909
Sigma-Aldrich
氢化可的松 溶液
50 μM, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
别名:
17-羟基皮质酮标准液, 皮质醇标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
non-animal source
無菌
sterile-filtered
產品線
BioXtra
形狀
liquid
濃度
50 μM
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
pH值
5.0- 7.0
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
氢化可的松已被用于上皮和内皮粘附细胞培养应用中。氢化可的松溶液已被用于分离表皮干细胞和细胞扩增。它也被用于角质形成细胞通透性测定。
其他說明
不含动物成分
外觀
以工作等分试样形式冷冻,避免反复冻融
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)