化驗
≥99.0% (titration)
形狀
powder
儲存條件
dry at room temperature
技術
HPLC: suitable
顏色
white
pH值
10-12 (1 M in water)
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解度
water: 0.1 M, clear, colorless
適合性
suitable for mass spectrometry
應用
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HEPES盐,或称4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙烷磺酸钠盐,是一种两性离子生物缓冲液,广泛应用于生物学和生物化学研究。6.8-8.2 pH范围内的缓冲能力使其成为各种研究应用的理想选择。HEPES也是缓冲细胞培养基的常用试剂,其优点在于细胞毒性低于Tris 和磷酸盐等替代品。
HEPES被广泛应用于细胞生物学和生物化学研究,其多功能性在蛋白质纯化和提取过程中得到了充分体现,这一点是由于其在宽pH范围内的稳定性和最小的金属离子结合能力。 此外,HEPES 也是各种生物学和生物化学过程中的重要试剂,包括免疫沉淀、细胞裂解和活细胞成像,这使其成为各种研究应用中的多功能工具。
HEPES被广泛应用于细胞生物学和生物化学研究,其多功能性在蛋白质纯化和提取过程中得到了充分体现,这一点是由于其在宽pH范围内的稳定性和最小的金属离子结合能力。 此外,HEPES 也是各种生物学和生物化学过程中的重要试剂,包括免疫沉淀、细胞裂解和活细胞成像,这使其成为各种研究应用中的多功能工具。
應用
HEPES缓冲液的应用包括:
它已被用于:
- 涉及金属离子的大多数研究
- 涉及金属离子的研究中Tris 和磷酸盐的替代品
- 植物研究中的研磨缓冲液
- 凝胶电泳中的电泳缓冲液
- 电穿孔研究中的缓冲液
- Bradford或BCA 分析
- 用于防止红细胞中蛋白质受损的提取缓冲液
它已被用于:
- 低蔗糖缓冲液制备中的缓冲液成分
- 改良Hanks′溶液(一种假性生理溶液)的缓冲液成分
特點和優勢
- 经测试证实重金属污染浓度低,从而确保其适用于各种应用
- 易溶于水
- 金属离子结合能力极低
- 细胞毒性低于其它缓冲液如Tris和磷酸盐
- 在宽pH范围内保持稳定
包裝
DRYPOUR®包装系统,适用优质吸湿性盐类包装 DRYPOUR®包装:
- DRYPOUR®包装目前都使用50L可叠层堆放桶
- 25KG-DP是标准的预包装(prepack)规格
- 更小的体积也可装在同样的桶中
- 材料准备更便捷,操作人员更安全,提高工作效率
- 吸湿性盐类结块极少
- 提供三重保护:里防潮、外防潮、防污染
- 精妙的包装设计使结块很少,大幅缩短材料准备用时
- PE桶附带我们最新的显窃启密封、含干燥剂包的聚乙烯内衬袋和Tyvek®(特卫强)透气内衬
- 干燥剂包紧密贴合在聚乙烯内衬袋中
- 三重保护带来两大优势:
- 结块显著减少
- 干燥剂不会带来污染
外觀
冻干、喷雾干燥或结晶的材料。
法律資訊
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)