生物来源
plant
质量水平
表单
powder
分子量
~86 kDa
颜色
white to off-white
粘度
2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
储存温度
room temp
SMILES字符串
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为制备印刷油墨的粘度改性剂
- 作为制备羟磷灰石(HAP)的增黏剂
- 制备羟丙基甲基纤维素凝胶及复合体凝胶
生化/生理作用
特点和优势
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1