About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17N2NaO4S
CAS Number:
分子量:
260.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
產品線
BioXtra
化驗
≥99.0% (titration)
形狀
powder
雜質
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH值
10.0-12.0 (1 M in H2O)
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.2 at 260 in H2O at 1 M
≤0.2 at 280 in H2O at 1 M
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HEPES 是一种通用两性离子缓冲液,不结合镁、钙、锰 (II) 或铜 (II) 离子。HEPES 已被Norman Good 博士和他的同事在 1966 年分类为 Good 缓冲液。在生物 pH 值为两性离子,在 pH 6.8~8.2 范围内最有效。
應用
HEPES 钠盐溶液适用于细胞培养研究。可用于制备 HEPES 缓冲液。可在透化成纤维细胞的磷酸化试验中用作缓冲液。可组成复合透析缓冲液,用于放射免疫法测定血清中游离甲状腺素。
其他說明
使用 HEPES 钠盐规格表可以非常方便地比较 HEPES 钠盐产品的规格。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)