Merck
All Photos(1)
HMI0502
Sigma-Aldrich
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-340
Synonym(s):
hsa-miR-340-5p
NACRES:
NA.51
质量水平
100
产品线
MISSION®
形式
solid
成熟序列
UUAUAAAGCAAUGAGACUGAUU
Sanger mature/minor 登记号
Sanger microRNA登记号
储存温度
−20°C
Gene Information
一般描述
即用型MISSION miRNA模拟物是小的双链RNA分子,旨在模拟导入细胞时的内源性成熟miRNA分子。已知miRNA以多种方式调节基因表达,包括翻译抑制,mRNA裂解和去腺苷酸化。MISSION miRNA模拟物是MISSION RNAi产品家族的成员,为miRNA研究人员提供了一系列选择,从单个MISSION Mimics到基于最新版本miRBase的完整人类miRNA 模拟物库(目前由曼彻斯特大学主办,以前由桑格研究所主办)。
  • 优化并准备进行转染。
  • 新型MISSION miRNA模拟设计已在功能上测试了针对天然miRNA靶标的敲低效率。
  • 独特的MISSION miRNA模拟设计显著降低了可能的有义链脱靶效应。
  • 可作为整个人类文库和单个miRNA靶标获得。
其他说明
miRBase V18 Mature ID update: hsa-miR-340-5p
法律信息
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service