Merck
所有图片(8)
主要文件
HPA015768
Sigma-Aldrich
Anti-S100B Antibody
enhanced validation
rabbit polyclonal
别名:
抗-S-100蛋白β链, 抗-S-100蛋白亚基β, 抗-S100钙结合蛋白B, 抗-蛋白质S100-B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
Product Name
抗-S100B 兔抗, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... S100B(6285)
一般說明
S100B是一种Ca2+结合蛋白,由星形胶质细胞通过自分泌途径分泌,以激活一氧化氮的释放。S100B可能调节小胶质细胞的功能。它也可能与神经胶质细胞中中间丝和微管的动力学有关。抗S100B抗体对人的S100B具有特异性。编码S100B的基因位于人染色体21上。
免疫原
蛋白S-100重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫细胞化学(1 篇)
免疫荧光(1 篇)
免疫组化(1 篇)
生化/生理作用
S-100 β亚基(S100B)对神经元和神经胶质具有旁分泌和自分泌作用。在纳摩尔浓度下,编码的蛋白质在发育过程中可促进神经突起的生长、增加神经元的存活率。S100B是黑素细胞细胞毒性的标志物。另外,它还可以作为内分泌抵抗型乳腺癌和非节段型白癜风的血清标志物。在慢性肝病患者体内,观察到S100B的表达降低。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST73328
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)