主要文件
HS29025A
Microtube Rack
natural
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.12
物料
natural
polypropylene
特点
to hold 80 tube(s)
包装
pack of 5 ea
制造商/商品名称
Heathrow Scientific HS29025A
长度 × 宽度 × 高度
225 mm × 67 mm × 28 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
特点和优势
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)