About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H42N7O17P3S · xLi+
CAS Number:
分子量:
837.62 (free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
化驗
≥85%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li].CC(C)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.Li.H/c1-13(2)24(37)53-8-7-27-15(33)5-6-28-22(36)19(35)25(3,4)10-46-52(43,44)49-51(41,42)45-9-14-18(48-50(38,39)40)17(34)23(47-14)32-12-31-16-20(26)29-11-30-21(16)32;;/h11-14,17-19,23,34-35H,5-10H2,1-4H3,(H,27,33)(H,28,36)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;
InChI 密鑰
XOJGPZXPXDNYHG-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
辅酶 A 作为酰基载体,乙酰辅酶 A 发挥作用。异丁酰基辅酶 A (IB-CoA) 是一种短链支链酰基辅酶 A,提供了生物合成粘质酰胺 B 的起始单元。异丁酰基辅酶 A 被用作底物,用于研究异丁酰基辅酶 A (CoA) 变位酶 (EC 5.4.99.13) 的特异性和动力学。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)