跳转至内容
I4625
肌苷-5′-单磷酸 二钠盐 水合物
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
别名:
5 & # 8242;-肌苷酸 二钠盐 水合物, 5′-IMP-Na2, I-5′-P, IMP, 肌苷酸
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
化学文摘社编号:
分子量:
392.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
biological source
yeast
type
Grade III
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Application
5′-肌苷单磷酸二钠盐水合物已用于:
  • 作为鸡味觉阈值检测中的5′-核糖核苷酸类味质化合物
  • 制作高效液相色谱(HPLC)标准曲线以定量分析虾尾组织样本中的IMP
  • 作为McCoy′s 5A完全培养基组分,用于培养间日疟原虫Plasmodium vivax
肌苷-5′-单磷酸(IMP)被作为底物用于研究肌苷-5′-单磷酸脱氢酶(IMPDH)的分布、特异性和动力学。
Biochem/physiol Actions
5′-肌苷单磷酸(肌苷酸,IMP)是一种膳食核苷酸,由真核细胞中的腺苷单磷酸(AMP)合成。它是一种食品添加剂,对于肠道健康和免疫至关重要。
肌苷一磷酸或肌苷酸是次黄嘌呤的核糖核苷酸,是嘌呤合成过程中形成的第一个核苷酸。
Still not finding the right product?
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)