About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
sheep
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
等級
reagent grade
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
essentially salt-free, lyophilized powder
同型
IgG
溶解度
saline: 1 mg/mL at -20 °C (Repeated freezing and thawing is not recommended.)
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
IgG 有 4 种同种型 IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4。它包含 4 个多肽链,由 2 条相同的 50 kDa γ 重(H)链和 2 条相同的 25 kDa κ或 λ 轻(L)链组成,它们通过链间二硫键连接。
應用
纯化的 IgG 可用作各种免疫测定中的参考抗原、标准品、封闭剂或包被蛋白,包括 ELISA、斑点免疫结合、蛋白免疫印迹、免疫扩散、免疫沉淀和免疫电泳等。其他应用包括作为制备免疫原和固相免疫吸附剂的起始材料。
生化/生理作用
IgG 介导经胎盘转运并参与二次免疫反应。IgG 激活补体系统的经典途径。它中和病毒颗粒和毒素。IgG 在抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用中起关键作用。它可能与过敏有关。它具有最长的血清半衰期。
IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG可通过胎盘转移至胎儿,胎盘对新生儿免疫防御感染至关重要。
分析報告
蛋白质浓度应在重组后通过 280 nm 处的吸光度(E1%/280 = 14)测定。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)