生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗人 IgG(Fab特异性)抗血清是用纯化的人IgG Fab片段作为免疫原,免疫接种山羊产生。亲和分离的抗体从山羊抗人IgG抗血清中获得,经免疫特异性纯化,根本上去除不与人IgG中Fc片段特异性结合的所有山羊血清蛋白(包括免疫球蛋白)。IgG是较大的分子,分子量为150千道尔顿(kDa)。IgG有两条轻链(L)和两条重链(H)。轻链可以是拉姆达(lambda)(λ)链或卡帕(kappa)(κ)链。在功能上,免疫球蛋白具有恒定区和可变区。轻链的N末端有一个可变区VL,后接一个恒定结构域CL。轻链的分子量约为 25kDa。重链在N末端有一个可变区,后接三个恒定结构域。间隔铰链区在第一恒定(C1H)结构域和第二恒定(C2H)结构域之间,连接两个重链。每条重链的分子量约为55 kDa。
特異性
山羊抗人IgG(Fab特异性)抗体能够与人IgG的Fab片段发生特异性反应,并且对人IgG的Fc片段无反应性。本品对小鼠和大鼠IgG无种间交叉反应性。
免疫原
纯化的人IgG Fab片段。
應用
山羊抗人IgG(Fab特异性)抗体可有效用作免疫测定程序中的第二抗体试剂。它可以用于:
- 使用酶或荧光染料,作为缀合物的起始材料
- 酶联免疫吸附测定
- 交联抗体,用于链球菌溶血素-O-渗透细胞内部化 125I-IgG
- 作为捕获抗体,用于酶联免疫吸附测定(ELISA),检测和半定量Fab
- 电泳和免疫电泳
生化/生理作用
酶切 IgG产生抗原结合(Fab)片段和效应子激活(Fc)片段。用木瓜蛋白酶处理IgG,产生两个Fab片段和一个Fc片段。用胃蛋白酶处理IgG,仅产生(Fab′)2 片段。IgG抗体可调节多种功能,如补体激活和吞噬作用。因此,它们在促进细胞免疫应答中具有至关重要的作用。人IgG(Fab特异性)抗体可用于Ouchterlony双扩散法。由于该抗体缺乏对小鼠或大鼠腹水的种间交叉反应性,因此,它也非常适用于筛选由 体内生长杂交瘤细胞产生的人单克隆抗体。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)