Merck
I6385
Sigma-Aldrich
抗人IgM(μ-链特异性)单克隆抗体 小鼠抗
clone MB-11, ascites fluid
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
MB-11, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技術
indirect ELISA: 1:5,000
同型
IgG2b
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgM是一种脊椎动物中高度保守的抗体,在免疫应答过程中早期表达。它以五聚体形式存在,并由腹膜B细胞分泌。
人血清源IgM可用作ELISA、斑点免疫结合、蛋白质免疫印迹、免疫扩散和免疫电泳等多种免疫测定的参照抗原、标准品、封闭剂或包被蛋白。其他应用包括作为制备免疫原和固相免疫吸附剂的起始材料。
免疫球蛋白M(IgM)抗体出现在感染过程的早期。 IgM抗体负责错配输血中的红细胞凝集。IgM的水平可能随疾病或感染的状况而变化。
通过ELISA确定,小鼠单克隆MB-11抗人IgM(μ-链特异性)抗体对人IgM的μ-链具有特异性。 它不会结合人IgG、IgA或轻链。
應用
小鼠单克隆MB-11抗人IgM(μ-链特异性)抗体可用于在体外 和通过免疫化学或免疫组织学技术对人血清或其他生物体液中 IgM 水平进行鉴别和定量。 使用碱性磷酸酶偶联的抗人IgM进行Elisa检测,以1:1000稀释度检测噬菌体上清液和人血清中的IgM。
生化/生理作用
IgM在凋亡细胞的吞噬中起关键作用。血清IgM水平降低会导致自身免疫反应增强,并增加感染风险。IgM显示出多反应和自动反应功能。它可通过介导基于组织的分子的清除在组织动态平衡中起关键作用。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)