應用
兔血清IgG已被用于:
- 作为参考物质、标准品或阻断剂,适用于许多免疫检测,包括斑点印迹、ELISA、蛋白质免疫印迹、IEP和免疫扩散检测
- 阿蒂斯反应
- 染色质免疫沉淀
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)可调节免疫应答,如吞噬作用,并且还与自身免疫疾病的发展有关。 IgG1可调节小鼠的补体结合。
外觀
0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.2,含有15 mM叠氮化钠)溶液
準備報告
从合并的正常兔血清中分级纯化兔IgG
分析報告
免疫电泳(IEP)被用于鉴定兔IgG。与抗兔全血清和抗兔IgG相比,在γ区有一条主要的沉淀弧。与抗兔全血清相比,可能存在较小的γ弧
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)