I9003
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-thioglucopyranoside
别名:
Isopropyl β-D-thioglucoside
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H18O5S
CAS号:
分子量:
238.30
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
application(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)SC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
Pictograms
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Target Organs
Respiratory system
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。