生物源
plant (Safflower oil)
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥98%
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
溶解度
NaOH: 1 M
ethanol: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI 密鑰
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
基因資訊
human ... SOAT1(6646), SOAT2(8435)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
亚油酸(LA)是合成花生四烯酸前列腺素和其他类花生酸的前体。LA 存在于植物油和肉类中。
應用
亚油酸用作:S12培养基的成分,用于心肌细胞分化 最低必需培养基 α 的成分,用于精原干细胞培养 和小鼠脂肪衍生干细胞(mASC)的内皮分化。
能与载体分子如BSA或环糊精结合的脂肪酸,可用于细胞培养。
生化/生理作用
亚油酸(LA)可以改善糖尿病大鼠伤口愈合的情况。脂肪组织和血小板中LA的水平与冠状动脉疾病相关。它可能在结直肠癌细胞中诱导肿瘤细胞凋亡。研究还支持其对淋巴细胞的保护作用。亚油酸通常与载体分子如牛血清白蛋白(BSA) 或环糊精 结合,用于细胞培养。
在原代鸭肝细胞中,亚油酸可增加PPARα及其靶基因(如酰基辅酶A氧化酶)的细胞增殖和基因表达 。
包裝
密封安瓿包装。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)