化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
脂質類型
omega FAs
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI 密鑰
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
亚麻酸是一种在体内无法生成的必需脂肪酸。植物和鱼类富含亚麻酸。
應用
亚麻酸已被用于:
- 评估血清 和细菌的总抗氧化活性
- Palleroni chamber测定
- 制备游离脂肪酸混合物
生化/生理作用
ω-3脂肪酸是二十碳五烯酸(EPA)的前体,但不是二十二碳六烯酸的前体。女性的转化率高于男性,相反,男性的β-氧化代谢高于女性。
亚麻酸参与高度不饱和脂肪酸的形成。它对皮肤、血液和神经细胞的发育至关重要。亚麻酸还与神经突触脂质膜、视网膜色素上皮细胞和心肌细胞的组织形成相关。它在大脑发育和前列腺素合成中具有重要作用。必需脂肪酸缺乏与皮肤病和生长迟缓有关。
包裝
安瓿瓶装
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)