About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O3
CAS Number:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720251
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
產品線
BioXtra
化驗
≥98% (titration)
雜質
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
L-(+)-亚油酸用作乳酸脱氢酶和乳酸氧化酶的底物。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)