About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.72
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | plant: suitable
應用
agriculture
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Murashige和Skoog Basal培养基已被用于:
  • 使种子发芽以用于幼苗生长和发芽研究
  • 皱叶烟草的悬浮培养用于变形
  • 多毛克隆青蒿T4的根培养
公式變體
如Murashige和Skoog (1962) 描述的大量和微量营养素以及如Gamborg等(1968)描述的维生素。
培养基配方
數量
配制成每升培养基含 4.4 克粉末。
準備報告
Murashige和Skoog培养基可以通过从粉末进行重悬或通过将完整M&S培养基的主要成分产品,如大量营养素、微量营养素和维生素混合物组合起来。
Murashige和Skoog培养基(M0404)含有如Gamborg等(1968)描述的M&S基础培养基的大量和微量营养素。 可通过补充有机物、植物生长素(IAA)和细胞分裂素(激动素)来得到可用于生长植物组织培养的完整培养基。
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)