About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MDMX-82, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~80 kDa
物種活性
human
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~2 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK 293T cells transfected with human MDMX
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
rat ... Mdm4(304798)
一般說明
Double minute 4 蛋白或 MDMX 是一种核蛋白。 编码它的基因位于人染色体 1q32.1 上。
抗-MDMDX单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)源自由小鼠骨髓瘤细胞(NS1细胞)和BALB/c小鼠脾细胞融合而MDMX-82杂交瘤。MDMX属于MDM家族。MDMX/小鼠双微4(MDM4)基因编码一种含490个氨基酸的蛋白质。MDMX包含一个假定的核定位信号、C端的一个非常有趣的新基因(环)指结构域以及N端的一个p53结合结构域。MDMX与MDM2 E3泛素连接酶具有显著的结构相似性。
特異性
抗-MDMDX单克隆抗体可识别人MDMX。
應用
单克隆抗-MDMX 抗体适用于免疫细胞化学、免疫沉淀、免疫印迹(大约80 kDa)、微阵列和ELISA。该产品还可用于蛋白质印迹和评估 MDMX 的异位表达(在人 MDMX 转染的 HEK 293T 细胞的总细胞提取物中使用浓度为 1-2 μg/mL)。
生化/生理作用
MDMX是MDM2的一种结构类似物,可抑制肿瘤抑制因子p53。MDMX还可防止MDM2介导的p53降解,以及随后对p53的细胞水平进行调节。MDMX还可调节细胞生长和存活。因此,MDMX可以作为一种有用的肿瘤治疗靶点,尤其是在天然p53功能可以被恢复的肿瘤中 。抗-MDMDX单克隆抗体是特异性针对人MDMX的。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8 °C下保存最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)