技術
cell culture | mammalian: suitable
成分
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
它含有19种氨基酸。必需氨基酸和非必需氨基酸;L-ala、L-asn、L-asp、L-glu、L-gly、L-pro和L-ser。可能跟适合于在血清浓度降低的情况下生长贴壁细胞,或作为开发无血清培养基的基础。
最小必需培养基Eagle包含糖、无机盐、水溶性维生素和必需氨基酸。它广泛用于许多细胞培养基研究的培养基配方。它是Eagle基础培养基(BME)的改良版本,大部分氨基酸的浓度是BME的两倍。
應用
最小必需培养基Eagle已用于培养成骨样细胞系MG-63、分散心室细胞和子宫内膜腺癌Ishikawa细胞。
數量
按照每升培养基9.6克粉末配制。
重構
补充2.2 g/L碳酸氢钠。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)