跳转至内容
M1019
钼酸铵 四水合物
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, 81.0-83.0% MoO3 basis
别名:
七钼酸铵 四水合物, 钼酸 铵盐 四水合物
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
化学文摘社编号:
分子量:
1235.86
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
234-320-9
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
reaction suitability
core: molybdenum
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Application
  • 二氧化钼掺杂碳化丝纤维的原位制备及其在超级电容器中的应用。:本研究介绍了二氧化钼掺杂碳化丝纤维的原位制备,证实其电气性能和稳定性增强,在超级电容器中具有潜在应用价值(Ji et al., 2022)。
  • 可改进SERS应用的Mo(2)C@MoO(x)异质结构的构建。:本文介绍了Mo(2)C@MoO(x)异质结构的构建,其优异的结构特性显著改进了表面增强拉曼散射(SERS)的应用(Lai et al., 2022)。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 钼酸铵 四水合物
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)