Merck
M3199
Sigma-Aldrich
MK-212 hydrochloride
≥98% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
别名:
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)-pyrazine hydrochloride, 6-Chloro-2-(1-piperazinyl)pyrazine hydrochloride, NSC 31732
经验公式(希尔记法):
C8H11ClN4·HCl
CAS号:
分子量:
235.11
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
检测方案
≥98% (HPLC)
形式
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.Clc1cncc(n1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H11ClN4.ClH/c9-7-5-11-6-8(12-7)13-3-1-10-2-4-13;/h5-6,10H,1-4H2;1H
InChI key
PFIZGLUIYAZQFU-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Selective 5-HT2C serotonin receptor agonist.
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA