生物源
bovine submaxillary glands
品質等級
種類
Type I-S
形狀
powder
成份
Bound sialic acids, 9-24%
技術
electrophoresis: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
cow ... BSM(286841)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
牛颌下腺粘蛋白由两个牛颌下 BSM 基因编码,存在于唾液中并与空气和食物相互作用。 粘蛋白包含三个主要结构域,即 N 和 C 末端以及糖基化脯氨酸、苏氨酸和丝氨酸(PTS 结构域)中心结构域。唾液酸占粘蛋白分子量的 30%。中心结构域包含多个串联重复序列。
應用
牛颌下腺粘蛋白已用于:
- 粘蛋白的定量测定
- 作为人工泪液溶液的成分
- 作为阴道加德纳氏菌重组唾液酸酶的底物
- 研究来自红海藻羽状翼藻的半乳糖特异性凝集素
- 研究人类子宫内膜腺癌细胞系 (Ishikawa) 分泌的独特粘蛋白样糖蛋白的表征
生化/生理作用
牛颌下腺粘蛋白 (BSM)在高达 85°C的温度下可保持稳定。末端结构域是粘蛋白吸收功能的关键。
粘液中的蛋白质类物质使其具有粘性
聯結
类似于 M 4503,但由 Sigma 生产。
基底
神经氨酸苷酶 n底物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Hayley Thompson et al.
Journal of bacteriology, 191(11), 3623-3628 (2009-03-24)
Sialidase activity is a putative virulence factor of the anaerobic periodontal pathogen Tannerella forsythia, but it is uncertain which genes encode this activity. Characterization of a putative sialidase, SiaHI, by others, indicated that this protein alone may not be responsible
Investigation of the thermostability of Bovine Submaxillary Mucin (BSM) and its impact on lubrication
Madsen JB, et al.
APCBEE procedia, 7, 21-26 (2013)
Molecular structure and equilibrium forces of bovine submaxillary mucin adsorbed at a solid-liquid interface
Zappone B, et al.
Langmuir, 31(15), 4524-4533 (2015)
Proteolytic degradation of bovine submaxillary mucin (BSM) and its impact on adsorption and lubrication at a hydrophobic surface
Madsen JB, et al.
Langmuir, 31(30), 8303-8309 (2015)
Instability and breakup of model tear films
Bhamla MS, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 57(3), 949-958 (2016)
商品
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.