化驗
≥99%
形狀
powder
mp
212-215 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
ZAYHVCMSTBRABG-JXOAFFINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
5-甲基胞苷是 大肠杆菌 中 RNA 的成分。它存在于植物、动物和细菌来源的 RNA 中。它是存在于转移 RNA (tRNA) 中的 C 衍生物之一。
應用
5-甲基胞苷用于 DNA 甲基化过程(表观遗传学)的研究。
使用 5-甲基胞苷作为反相高效液相色谱法 (RP-HPLC) 校准曲线的标准品。
生化/生理作用
5-甲基胞苷是一种烷基化的嘧啶,在核酸的 α-螺旋和 β-螺旋中具有重要的堆积增强作用,提高了核酸的解链温度,改善了热稳定性,从而达到稳定结构的目的。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)