About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
Eagle最低必需培养基, Alpha Modification, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
成分
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: yes
glucose: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: no
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
最小必需培养基Eagle(MEM)是一种合成细胞培养基,由Harry Eagle开发。它有更高浓度的氨基酸,所以培养基更接近培养哺乳动物细胞的蛋白质组成。在含有Hanks或Earle盐的配方中选择补充非必需氨基酸,可增强该培养基的用途。Earle平衡盐的MEM修饰也称为αMEM,含有非必需氨基酸、丙酮酸钠和其他维生素。
这是所提供的MEM配方中最丰富的变体。它含有所有21种正常氨基酸,其中一些的浓度有所增加。此外,它还含有5种额外的维生素。
應用
最小必需培养基Eagle已用于维持:
  • 小鼠未成熟的卵母细胞络合物
  • 人类间充质干细胞(MSC)
  • 小鼠成骨前细胞系
重構
添加 0.292g/L L-谷氨酰胺。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)