Merck
M6768
聚乙二醇单甲醚
average mol wt 350
别名:
单甲基聚乙二醇350, 甲氧基聚乙二醇, 聚乙二醇甲醚
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nH
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
average mol wt 350
application(s)
microbiology
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
甲氧基聚乙二醇350是与聚乙二醇具有类似的结构和命名的聚合物。
Application
甲氧基聚乙二醇350已用于评估一类新的热敏胶束环三磷腈的合成。 它还用于研究一种新型的两亲性聚有机磷腈的逐步亲核取代反应。
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)