一般說明
McCown木本植物培养基基盐是木本植物培养基(WPM)的非维生素组分(化学库),用于根培养物的增殖和伸长。
應用
McCown木本植物基础盐混合物已用于顶芽和腋芽培养。也可用于根芽再培养,以建立芽尖组织培养物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)