Product Name
Eagle最低必需培养基, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
pH值
>7.2
成分
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMEM培养基由糖、无机盐、水溶性维生素和必需氨基酸组成,广泛用于许多细胞培养基研究的培养基配方。
應用
EMEM培养基用于培养原始卵泡和卵巢组织、人体皮肤成纤维细胞、人结肠上皮细胞系 LS174T 和海马组织切片等。
重構
添加 0.292g/L L-谷氨酰胺。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1