About This Item
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
light oil
儲存條件
protect from light
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
InChI 密鑰
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
矿物油已用作微滴胚胎培养中的覆盖层。
注意
该产品并不无菌。矿物油难以灭菌。它只能通过仔细过滤温热的油来灭菌。假定抗生素将会被加入到细胞培养基中。否则,应使用货号M5310,因为它是经无菌过滤的。
分析報告
该材料在微滴胚胎培养物中作为覆盖物已经过测试。(所有经检测的胚胎材料都是使用小鼠胚胎进行检测的。)通常使用BCF1 x BDF1杂合体。该油主要用于防止培养基蒸发,特别是在进行胚胎操作时。1相应的步骤如下:单细胞(BCF1 X BDF1)胚胎在三重复的补充含有0.4% BSA的经胚胎检测的HTF(人输卵管液)培养基微滴中进行培养。如需验证检测,至少70%的单细胞阶段对照胚胎必须在96小时发育至胚泡期。如需产品发布,至少80%的单细胞阶段检测胚胎利用待测材料必须在96小时发育至胚泡期。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)