Merck
M9131
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate
≥98%
登录查看公司和协议定价
经验公式(希尔记法):
C14H16N5O9P
CAS号:
分子量:
429.28
EC 号:
PubChem化学物质编号:
生物来源
synthetic (organic)
质量水平
检测方案
≥98%
形式
powder
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]1(C2)[C@@](O[C@@H](N3C=NC4=C(N)N=CN=C43)[C@@H]1OC(CCC(O)=O)=O)([H])CCP2(O)=O
InChI
1S/C14H16N5O9P/c15-12-9-13(17-4-16-12)19(5-18-9)14-11(27-8(22)2-1-7(20)21)10-6(26-14)3-25-29(23,24)28-10/h4-6,10-11,14H,1-3H2,(H,20,21)(H,23,24)(H2,15,16,17)
InChI key
QNPSLGPIZRJDAN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate is a cAMP analog that may be used with other cAMP analogs to evaluate cAMP mediate processes within cells.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA