MAK027
Sigma-Aldrich
镍含量检测试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
NACRES:
NA.84
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
镍可作为多种酶的辅因子,包括部分脲酶、一氧化碳脱氢酶(甲烷合成酶,可将CO2还原为CH4)以及部分氢化酶。镍可与硫氨基化合物形成复合物,在其他离子存在的情况下再紫外光/可见光范围内会表现出明显的吸光度。
在镍含量检测试剂盒中,Ni2+ 会与硼酸盐缓冲液中的2-巯基乙醇反应形成复合物,在300-600nm范围内具有明显吸光度。Fe2+ 和 Co2+ 会影响该分析结果;因此,需要通过额外步骤来去除这些影响因素,以测定得到混合样品中镍浓度的正确数值。其他测试过的离子(Mn2+, Cu2+ 和 Zn2+)并不会影响该分析结果,还可推测其他离子不会具有足够的浓度来影响反应结果。该分析方法可以很简单地对多种样品中的Ni2+ 含量进行进行定量,在含<25 nmol Co2+ 离子样品中可对2-50 nmol 线性范围的镍离子进行分析。
镍可作为数种酶的辅助因子,包括一些脲酶、一氧化碳脱氢酶(可将CO2还原为CH4的甲烷形成酶)和一些氢化酶。镍可与巯基化合物形成络合物,在其他离子的存在下可在UV/可见光区具有显著的吸光值。
Suitability
适于定量各种样品中的镍浓度。
Principle
在镍测定试剂盒中,Ni2+可与硼酸盐缓冲液中的2-巯基乙醇反应形成具有300至600 nm强吸收带的复合络合物。Fe2+和Co2+会干扰该测定;因此,必须采取额外的步骤来排除干扰以确定混合样品中的正确镍浓度。其他测试的离子(Mn2+、Cu2+及Zn2+)不会干扰测定并假定不存在有其他浓度高到可以干扰到反应的离子。该测定是在多样品中对Ni2+进行定量的一种简易方法,并在含有<25 nmole Co2+的样品中具有2–50 nmole镍的线性范围。
Pictograms
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Precautionary Statements
RIDADR
NONH for all modes of transport
Biomimetic chemistry of nickel.
Halcrow M A and Christou G
Chemical Reviews, 94(8), 2421-2481 (1994)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。