Merck
All Photos(3)
MAK066
Sigma-Aldrich
乳酸脱氢酶活性检测试剂盒
sufficient for 500 colorimetric tests
Synonym(s):
LDH检测, 乳酸脱氢酶活性检测试剂盒
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 500 colorimetric tests
detection method
colorimetric
储存温度
−20°C
Gene Information
Related Categories
一般描述
乳酸脱氢酶(LDH)是一种可催化丙酮酸和乳酸相互转化的氧化还原酶。 细胞在组织损伤或红细胞溶血后会将LDH释放到血流中。由于LDH是一种相当稳定的酶,它已被广泛用于评估组织和细胞是否存在损伤和毒性。LDH在某些特定的病理状态如癌症中会被提高。LDH的定量具有一系列不同的应用。
应用
乳酸脱氢酶活性检测试剂盒已用于在细胞培养基中对乳酸脱氢酶(LDH)的活性进行测定。
乳酸脱氢酶活性检测试剂盒已用于确定样本中乳酸脱氢酶的浓度。
包装
1 kit
适用性
适合用于检测生物学样本如血清、血浆、细胞、培养物和发酵培养基中的L(+)-乳酸。
原理
在该试剂盒中,LDH可将NAH还原成NADH,并通过比色(450 nm)检测而被特异性检测到。LDH活性检测试剂盒可在多种生物学样本中对LDH活性进行量化。该试剂盒快速、便捷而灵敏。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Product Information Sheet
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service