MAK182
Sigma-Aldrich
高灵敏度乳果糖检测试剂盒
Sufficient for 100 Fluorometric tests
EC Number:
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
General description
乳果糖是由半乳糖和果糖产生的一种合成二糖。乳果糖不能被小肠吸收,因此常用于治疗便秘和肝性脑病。目前已有多项研究表明,乳果糖用药可能会增加粪氮排泄量。此外,此还被确知具有益生元的作用。乳果糖测定可用于检测胃肠机能障碍。
本乳果糖检测试剂盒提供了一种高度灵敏的检测方法,可用于测定食品和奶制品等多种生物样品的乳果糖水平(测定范围为200-1000 pmol/孔)。通过偶联酶促分析,可以测定乳果糖的浓度,此过程会产生与所含的乳果糖成正比的荧光 (λex = 535/λem = 587 nm) 产物。
Suitability
本试剂盒适于测定食品、奶制品及其他产品中的乳果糖。
Principle
半乳糖苷果糖检测试剂盒是一种高灵敏度检测法,用于测定食品和乳制品等各种样品中的半乳糖苷果糖水平(范围为 200-1000 nmole/孔)。通过偶联酶试验测定半乳糖苷果糖浓度,得到与存在的半乳糖苷果糖成比例的荧光测定(λex = 535/ζem = 587 nm)产品。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Lactulose Hydrolysis Buffer
  • Hydrolysis Enzyme Mix
  • Lactulose Reaction Buffer
  • Lactulose Enzyme Mix
  • Lactulose Probe
  • Enhancement Solution
  • Lactulose Standard, 100 mM
Pictograms
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary Statements
RIDADR
NONH for all modes of transport
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。