MAK213
Sigma-Aldrich
中性粒细胞弹性蛋白酶抑制剂筛选试剂盒
Sufficient for 100 Fluorometric tests
EC Number:
NACRES:
NA.25
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ELANE(1991)
mouse ... ELANE(50701)
rat ... ELANE(299606)
General description
中性粒细胞弹性蛋白酶 (NE) 是一种丝氨酸蛋白酶,能水解中性粒细胞嗜天青颗粒内的蛋白质。分泌后,它消化细胞外基质的胶原 Ⅵ 和弹性蛋白。中性粒细胞弹性蛋白酶与囊性纤维化、支气管扩张、慢性阻塞性肺病、先天性中性粒细胞减少症和肺癌有关。
Features and Benefits
兼容高通量操作系统。
Suitability
适于筛选中性白细胞弹性蛋白酶的抑制剂。
Principle
中性粒细胞弹性蛋白酶抑制剂筛选试剂盒是一种快速、灵敏和高通量的检测方法,用于屏幕和表征 NE 的潜在抑制剂。通过水解底物生成荧光产物(λex = 400/λ em = 505 nm)与存在的酶活性成比例。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Assay Buffer
  • Substrate
  • Neutrophil Elastase
  • Inhibitor Control, 3 mM SPCK
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
DWQDWQCW
FWQFQWFW
13th ACS Winter Fluorine Conference, paper No. 8 null
SVSDVSSDVD
PESTICIDES null
ELANE mutations in cyclic and severe congenital neutropenia: genetics and pathophysiology.
Horwitz M S, et al.
Hematology/oncology Clinics of North America, 27, 19?41-19?41 (2013)
Neutrophil elastase inhibitors: recent advances in the development of mechanism-based and nonelectrophilic inhibitors.
Sjo P, et al.
Future medicinal chemistry, 4(5), 651-660 (2012)
Neutrophil elastase as a target in lung cancer.
Moroy G, et al.
Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 12, 565?579 -565?579 (2012)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。