Merck
MAK314
Sigma-Aldrich
唾液酸检测试剂盒
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
别名:
Sialic Acid (NANA) Assay Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
檢測方法
colorimetric
fluorometric
相關疾病
cancer; cardiovascular diseases; hematological disorder
儲存溫度
−20°C
一般說明
唾液酸是九碳酸性糖与 N-或 O-取代衍生物的总名称。这些糖类中最常见的是 N-乙酰神经氨酸 (NANA)。它们与碳水化合物结合并定位在细胞膜上。唾液酸广泛分布于哺乳动物组织和体液中,包括血清。 唾液酸化寡糖已被证明表现出抗病毒属性,也已知会影响血液凝固和胆固醇水平。体液中的唾液酸水平也是诊断癌症的重要标志物。
應用
  • 有或无胃肠道表现的中度COVID-19患者血清总唾液酸的评估。:研究检测了COVID-19患者的血清唾液酸水平,了解疾病对胃肠道的影响(Haroun et al., 2022)。
適合性
适用于定量测定血清、血浆、唾液、乳汁中游离唾液酸和总唾液酸(NANA)的含量,并评估药物对唾液酸的影响。
原則
该唾液酸检测试剂盒采用改良的Warren测定法。其中唾液酸被氧化成为甲酰丙酮酸,与硫代巴比妥酸反应形成粉红色产物。比色(549nm)/荧光(λex = 555nm/λem = 585nm)产物与样本中的唾液酸浓度直接成正比。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)