Product Name
尼罗河蓝 A, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
形狀
powder
成份
Dye content, ≥75%
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
dark green
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
尼罗蓝 A 已用于将虫卵转移至宿主之前对其进行染色。它已被用于细胞染色。
特點和優勢
用于制备电流型葡萄糖传感元素。
適合性
经认证可用于 Lillie 和 Fullmer 方法染色和区分动物组织石蜡切片中的黑色素和脂褐素;Lillie 和 Fuller 法对脂肪肝和鳄梨的冷冻切片进行脂肪酸/脂质。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3