Product Name
4-硝基苯基α-D-吡喃葡萄糖苷, ≥99%
化驗
≥99%
形狀
powder or crystals
溶解度
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4-硝基苯基 ǥ-D-吡喃葡糖苷已用作 ǥ-葡萄糖苷酶抑制试验的底物。
生化/生理作用
4-硝基苯基ǥ-D-吡喃葡糖苷是糖苷酶的底物。裂解后,基质转化为黄色产物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3