N3409
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminolauroyl)sphingosine β-D-lactosyl
>98%
别名:
C12-NBD Lactosyl cerebroside, N-[12-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
Empirical Formula (Hill Notation):
C48H81N5O16
分子量:
984.18
MDL number:
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
>98%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。