Merck
N5413
Sigma-Aldrich
抗巢蛋白 兔抗
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
别名:
抗FJ21841, 抗NES, 抗Nbla00170
MDL编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
形式
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~110 kDa (cleaved)
antigen ~177 kDa
antigen ~270 kDa
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
~1 mg/mL
技术
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
一般描述
巢蛋白(Nestin)是位于细胞质的VI型中间纤维蛋白。它在中间纤维中表达,分子量为177kDa。编码基因位于人类染色体1q23.1,具有4个外显子。
免疫原
对应于巢蛋白的残基254-270的合成肽。该序列有93%与大鼠相同。
生化/生理作用
巢蛋白(NES)是蛋白质的调节剂,与细胞生长有关。它还可与中间纤维的其它蛋白相互作用。作为神经干细胞的标志物NES已被研究过。
外形
溶剂为含有0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA